1146006
USP
Colchicina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-N-(5,6,7,9-tetraidro-1,2,3,10-tetrametoxi-9-oxobenzo[a]heptalen-7-il)acetamida
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
colchicine
fabricante/nome comercial
USP
pf
150-160 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
chave InChI
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Colchicine Injection
- Colchicine Tablets
- Probenecid and Colchicine Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)