PHR1444
Sodium Stearyl Fumarate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Sodium stearyl fumarate, (E)-2-Butenedioic acid monooctadecyl ester sodium salt, Sodium octadecyl fumarate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. S0808000
traceable to USP 1614705
família API
sodium stearyl fumarate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
chave InChI
STFSJTPVIIDAQX-LTRPLHCISA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)