S0808000
Sodium stearyl fumarate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(E)-2-Butenedioic acid monooctadecyl ester sodium salt, Sodium octadecyl fumarate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium stearyl fumarate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
chave InChI
STFSJTPVIIDAQX-LTRPLHCISA-M
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)