PHR1300
Dequalinium chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1,1′-Decamethylenebis(4-aminoquinaldinium) dichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. D0430000
família API
dequalinium
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
≥300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
LTNZEXKYNRNOGT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Dequalinium chloride (DECA) is a cationic, lipophilic mitochondrial toxin which can act as a cyctotoxic agent on the mitochondrial membrane of specific epithelial carcinoma cells, by inhibiting the cellular energy production. It can have useful applications in cancer therapy.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)