D0431000
Dequalinium chloride for performance test
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dequalinium chloride, 1,1′-Decamethylenebis(4-aminoquinaldinium) dichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dequalinium
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
≥300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
LTNZEXKYNRNOGT-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)