PHR1156
Tributyl 2-acetylcitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Acetyl tributyl citrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001055
traceable to USP 1009901
pressão de vapor
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
descrição
API family: acetyltributyl citrate
família API
acetyltributyl citrate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
chave InChI
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
422.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
217 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)