1009901
USP
Acetyltributyl citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Tributyl 2-acetylcitrate, Acetyl tributyl citrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
descrição
API family: acetyltributyl citrate
família API
acetyltributyl citrate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
chave InChI
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tributyl Citrate
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
422.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
217 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)