27500
Triethyl citrate
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Ethyl citrate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.7 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 107 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
235 °C/150 mmHg (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
311.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
155 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves