Documentos Principais
388351
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-acetylcitrate
99%
Sinônimo(s):
Acetyl triethyl citrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOC(COOCH2CH3)(CH2COOCH2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
318.32
Beilstein:
1804947
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
viscous liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
densidade
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
chave InChI
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4