Documentos
8.20350
Sigma-Aldrich
Tributyl citrate
greener alternative
for synthesis
Sinônimo(s):
Tributyl citrate, Citric acid tributyl ester
About This Item
Fórmula linear:
HOC(COOCH2CH2CH2CH3)(CH2COOCH2CH2CH2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
360.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
201-071-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pb
169-171 °C/1 hPa
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 184 °C
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
chave InChI
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses". Click here for more information.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.045
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1