PHR1152
Phenyl salicylate melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Phenyl salicylate, Salol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1534209
família API
phenyl salicylate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
pf
~Approximately 42 °C
41-43 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
chave InChI
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Phenyl salicylate is a phenyl ester of salicylic acid and is used as a medicine under the name ′salol′ as an internal antiseptic. It finds its application in paints, waxes, and varnishes as it is found to absorb UV radiation in the range of 290-325 nm. It also shows its presence in cosmetics and sunscreens as a UV filter.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)