Documentos Principais
PHL83246
Robinin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Kaempferol 3-O-robinoside-7-O-rhamnoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H40O19
Número CAS:
Peso molecular:
740.66
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc(O)c4C3=O)c6ccc(O)cc6)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C33H40O19/c1-10-19(36)23(40)26(43)31(47-10)46-9-17-21(38)25(42)28(45)33(51-17)52-30-22(39)18-15(35)7-14(49-32-27(44)24(41)20(37)11(2)48-32)8-16(18)50-29(30)12-3-5-13(34)6-4-12/h3-8,10-11,17,19-21,23-28,31-38,40-45H,9H2,1-2H3/t10-,11-,17+,19-,20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,31+,32-,33-/m0/s1
chave InChI
PEFASEPMJYRQBW-HKWQTAEVSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)