Documentos Principais
PHL80533
Secoisolariciresinol hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
SDG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H46O16
Número CAS:
Peso molecular:
686.70
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC[C@@H]([C@H](CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)Cc3cc(c(cc3)O)OC)Cc2cc(c(cc2)O)OC
InChI
1S/C32H46O16/c1-43-21-9-15(3-5-19(21)35)7-17(13-45-31-29(41)27(39)25(37)23(11-33)47-31)18(8-16-4-6-20(36)22(10-16)44-2)14-46-32-30(42)28(40)26(38)24(12-34)48-32/h3-6,9-10,17-18,23-42H,7-8,11-14H2,1-2H3/t17-,18-,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31+,32+/m0/s1
chave InChI
SBVBJPHMDABKJV-PGCJWIIOSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)