Key Documents
PHL80532
(+)-Secoisolariciresinol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26O6
Número CAS:
Peso molecular:
362.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H26O6/c1-25-19-9-13(3-5-17(19)23)7-15(11-21)16(12-22)8-14-4-6-18(24)20(10-14)26-2/h3-6,9-10,15-16,21-24H,7-8,11-12H2,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
chave InChI
PUETUDUXMCLALY-HZPDHXFCSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Identification and Stereochemical Characterization of Lignans in Flaxseed and Pumpkin Seeds.
Sicilia, T., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51, 1181-1188 (2003)