Documentos Principais
PHL80004
Solasodine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(-)-Solasodine, (3β,22α,25R)-Spirosol-5-en-3-ol, NSC 178260, NSC 179187, Purapuridine, Solancarpidine, Solasod-5-en-3β-ol, Solasod-5-en-3β-ol (7CI,8CI), Solasodin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H43NO2
Número CAS:
Peso molecular:
413.64
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1[C@]2(NC[C@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H]
InChI
1S/C27H43NO2/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28-29H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
KWVISVAMQJWJSZ-VKROHFNGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Solasodine is a neuroprotective antioxidant glycoalkaloid of Solanum species. Solasodine increases superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT),and glutathione (GSH) levels, while reducing lipid peroxidation (LPO) and nitric oxide (NO) levels in the brains of ischemia/reperfusion (I/R)-injury model in rats. Also, Solasonine displayed multiple activities including, anti-cancer and leishmanicidal activities.
Solasodine is a neuroprotective antioxidant; anti-cancer; and leishmanicidal.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)