Documentos Principais
PHL83271
α-Solasonine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H73NO16
Número CAS:
Peso molecular:
884.06
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N1[C@@]2(O[C@@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@]6(CC[C@@H](CC6=CC5)O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]7O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)O)CO)C)CC4)C3)C)[C@@H]2C)CC[C@@H](C1)C
InChI
1S/C45H73NO16/c1-19-8-13-45(46-16-19)20(2)30-27(62-45)15-26-24-7-6-22-14-23(9-11-43(22,4)25(24)10-12-44(26,30)5)57-42-39(61-40-36(54)34(52)31(49)21(3)56-40)38(33(51)29(18-48)59-42)60-41-37(55)35(53)32(50)28(17-47)58-41/h6,19-21,23-42,46-55H,7-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27-,28+,29+,30-,31-,32+,33-,34+,35-,36+,37+,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45+/m0/s1
chave InChI
QCTMYNGDIBTNSK-LFRCBARCSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)