P7003
Piperazine hexahydrate
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (TLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
145-156 °C (lit.)
pf
42-44 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
chave InChI
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?