P4963
Peptone Primatone® RL
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from animal tissue, Peptone from meat, Peptone from Animal tissue
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
animal
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
Limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 100 g
condição de armazenamento
(Tightly closed)
perda
≤11% loss on drying
pH
6.9-7.6
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
chave InChI
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?