P3700000
Propylthiouracil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Propyl-2-thiouracil, 2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
descrição
enzyme inhibitor
família API
propylthiouracil
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
218-220 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
chave InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)