Documentos Principais
1578000
USP
Propylthiouracil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Propyl-2-thiouracil, 2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
170.23
Beilstein:
130039
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
descrição
enzyme inhibitor
família API
propylthiouracil
fabricante/nome comercial
USP
pf
218-220 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
chave InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Propylthiouracil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Propylthiouracil Compounded Oral Suspension
  • Propylthiouracil Tablets
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
L-Thyroxine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T2376
L-Thyroxine
Curcumin from Curcuma longa (Turmeric), powder
Sigma-Aldrich
C1386
Curcumin