P3640000
Propil galato
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido 3,4,5-tri-hidroxibenzoico, éster propílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
propyl gallate
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
146-149 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Reconstituição
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
368.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
187 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)