P3502
Phloroglucinol
Used to detect the presence of wood fiber.
Sinônimo(s):
1,3,5-Trihydroxybenzene
forma
powder or crystals
pf
215-220 °C
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL (clear to hazy)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
chave InChI
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Between Mycosphaerella fijiensis and Banana
pressure deficit in pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.)
dormancy and vegetative growth