Key Documents
40846
Supelco
Phloroglucinol dihydrate
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(OH)3 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
Beilstein:
5109263
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
218-221 °C (A) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
chave InChI
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)