NIST928
Lead nitrate
NIST® SRM® 928
Sinônimo(s):
Lead(II) nitrate, Lead dinitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
solid
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pf
470 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
general analytical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
chave InChI
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
SRM 928_cert
SRM 928_SDS
Aplicação
Outras notas
Lead Nitrate [Pb(NO3)2]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)