M5921
Sulfato de magnésio
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Sais de Epsom
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
densidade de vapor
<0.01 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0%
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- as a component in Kreb′s Ringer buffer
- as a component in minimal medium to culture Ralstonia solanacearum
- in the preparation of maceration solution for Lamb′s lettuce cell isolation and isotonic glucose buffer
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?