M1625000
Methylnitrosoindoline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-2-methyl-1-nitroso-1H-indole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
indapamide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(Cc2c1cccc2)C)N=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10-12/h2-5,7H,6H2,1H3
chave InChI
KBCZSFIDYXEMTH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)