PHR1660
Indapamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Indapamide, N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzamido)-2-methylindoline
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 999
traceable to Ph. Eur. I0150000
traceable to USP 1338801
família API
indapamide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
chave InChI
NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A3(6559)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Indapamide is a diuretic that is categorized under the family of benzothiadiazines compounds. It is an oral drug that is usually prescribed as an antihypertensive agent for patients with mild to moderate hypertension.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)