I0150000
Indapamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzamido)-2-methylindoline
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
indapamide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
chave InChI
NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A3(6559)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)