L0900000
Lysine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-Lysine monohydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lysine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
263 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)