Y0000397
Lysine acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
L-Lysine acetate salt, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lysine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
chave InChI
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)