Documentos Principais
ERMEC680M
Polyethylene (low level element content)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
ERMEC680M
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)