Documentos Principais
BCR355
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Sinônimo(s):
Aluminum-zinc alloy
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
Formulário
disc
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
Formato
matrix material
Condições de expedição
wet ice
Nota de análise
For more information please see:
BCR355
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)