Documentos Principais
BCR275
Zircaloy (C, N, O)
BCR®, certified reference material, disc (small, 0.9 g)
Sinônimo(s):
Zirconium tin alloy
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
Formulário
disc (small, 0.9 g)
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
BCR275
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)