ERMBF436A
Soya DAS-44406-6 GMO standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, blank
Sinônimo(s):
DAS-44406-6 soya seed
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Nota de análise
ERMBF436A
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ERMBF436A-1G | 4061826202999 |