Key Documents
ERMBF418C
Maize GMO Standard 1507
1% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Sinônimo(s):
GMO Standard ERM-418
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
linha de produto
BioChemika
qualidade
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
composição
genetically modified 1507 maize, 1%
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF418C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)