ERMBF418A
Maize GMO Standard 1507
0% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Sinônimo(s):
GMO Standard ERM-418
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
linha de produto
BioChemika
qualidade
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
composição
genetically modified 1507 maize, 0%
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
ERMBF418A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)