CRA5N11HH1
Filtro de cápsula de pequena escala Polygard® CR
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Sinônimo(s):
Polygard® CR Small Scale Capsule Filter 0.5 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Polygard
Comprimento
11.8 cm (4.6 in.)
D.E.
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
comprimento nominal do cartucho
4.6 in. (11.8 cm)
tamanho de poro
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
cultured stem cell(s)
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type wine
sample type liquid
conector
1/4 in. inlet/outlet hose barb
aplicação(ões)
industrial qc (product testing)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicações típicas
Os filtros de cápsula de alta eficiência Polygard-CR, compostos por meios de polipropileno de densidade graduada, são amplamente usados no setor de bebidas em aplicações de filtração de líquidos e gases para proteger os filtros mais apertados.
Conformidade regulatória
Os filtros de cápsula de pequena escala Polygard® CR são projetados, desenvolvidos e fabricados de acordo com um sistema de gerenciamento de qualidade aprovado por um órgão de registro credenciado para um padrão de sistemas de qualidade ISO 9000 e são enviados com um certificado de qualidade. Cada filtro de cápsula é apoiado por um Guia de Validação para conformidade com os requisitos regulamentares.
Para rastreabilidade e fácil identificação, cada filtro é marcado com características de identificação.
Vários formatos disponíveis
A linha de produtos Polygard-CR oferece uma gama completa de áreas de filtração disponíveis para atender a vários requisitos de aplicação. Uma variedade de opções de conexão é oferecida para facilitar a adaptação às estruturas existentes. As cápsulas de filtro de pequena escala estão disponíveis como uma ferramenta de seleção ao avaliar várias configurações de meio para uso na clarificação de fluidos de processo.
Esses dispositivos foram desenvolvidos para minimizar o volume de retenção ao avaliar várias configurações de meio.