Documentos Principais
AP2529325
Millipore
PREEFLTR ESPESSO 293MM 25/PC
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiais
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
Parâmetros
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
diâmetro do filtro
293 mm
tamanho de poro
2.0 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: AP25
Tipo de filtro: Filtro de profundidade
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte o Guia de procedimentos de esterilização & a vapor e testes de integridade e a primeira página do Guia de inspeção visual
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13