Documentos Principais
ERMBF417A
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Sinônimo(s):
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
linha de produto
BioChemika
qualidade
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
composição
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 0%
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF417A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)