Documentos Principais
ERMBF433D
Maize GMO Standard DAS-40278-9
10% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
qualidade
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Certified for the mass fraction of DAS-40278-9 maize
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF433D
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)