ERMBF432D
Soya DAS-68416-4 GMO standard ERM-BF432
ERM®, certified reference material, nominal 10.0% GMO
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
ERMBF432D
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ERMBF432D-1G | 4061826202944 |