Documentos Principais
ERMBF416B
Maize GMO Standard MON 863
0.1% GMO, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Sinônimo(s):
GMO Maize Powder Standard MON 863
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
linha de produto
BioChemika
qualidade
for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF416B
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)