Documentos Principais
ERMBB124
Pork Muscle
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
ERMBB124
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: 2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole (HMMNI), Hydroxyipronidazole (IPZOH), Hydroxymetronidazole (MNZOH), Metronidazole (MNZ), Ronidazole (RNZ)
Matrix Group: Meat
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)