Documentos Principais
BCR725
Salmon tissue
BCR®, certified reference material
Sinônimo(s):
Flumequine and oxolinic acid in lyophilised salmon tissue
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR725
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Flumequine, Oxolinic acid
Matrix Group: Fish and Seafood
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)