Documentos Principais
ERMBB184
Bovine muscle (trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
Descrição geral
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Fe, Mn, Se, Zn
Nota de análise
For more information please see:
ERMBB184
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Copper (Cu), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Meat
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
vibrant-m
ERMBB130
Pork Muscle
Apple leaves NIST® SRM® 1515
NIST1515
Apple leaves