Documentos Principais
ERMBB446
Pork fat (PCB)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
descrição
high level
fabricante/nome comercial
JRC
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
ERMBB446
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic pollutants: BDE 47, Lindane, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52
Matrix Group: Meat
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)