Documentos Principais
ERMAE701
Calcium 41Ca / 40Ca (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
pureza isotópica
 40Ca
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
neat
Nota de análise
For more information please see:
ERMAE701
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)