E2642
ExtrAvidin® magnetic beads
For purification of biotinylated macromolecules and complexes
About This Item
Código UNSPSC:
41106510
NACRES:
NA.56
Produtos recomendados
conjugado
magnetic beads
Nível de qualidade
descrição
for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
ExtrAvidin magnetic beads.
Informações legais
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)