E2150000
Ethosuximide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Ethyl-2-methylsuccinimide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ethosuximide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
chave InChI
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)