E2250000
Ethosuximide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Ethyl-2-methylsuccinic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ethosuximide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(CC)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)